2-Methoxy-4-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR5792-100G OR5792-500G
APOSOR5792-100GEA 240 DKK
APOSOR5792-100G APOSOR5792-500G
2-Methoxy-4-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine
2-Methoxy-4-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine
Formel: C₆H₁₀N₄O
Smeltepunkt: 162…166 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00585858
CAS-nummer: 5248-39-5