4-Chloro-2-ethoxy-1-nitrobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5777-1G OR5777-5G
APOSOR5777-1GEA 601 DKK
APOSOR5777-1G APOSOR5777-5G
4-Chloro-2-ethoxy-1-nitrobenzene 98%
4-Chloro-2-ethoxy-1-nitrobenzene
Formel: C₈H₈ClNO₃
Smeltepunkt: 52…54 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02625956
CAS-nummer: 29604-25-9