2-Chloro-3-quinolinecarboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5757-1G OR5757-5G OR5757-250MG
APOSOR5757-1GEA 0 DKK
APOSOR5757-1G APOSOR5757-5G APOSOR5757-250MG
2-Chloro-3-quinolinecarboxylic acid 95%
2-Chloro-3-quinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₆ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03030039
CAS-nummer: 73776-25-7