Di-tert-butyl azodicarboxylat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Di-tert-butyl diazene-1,2-dicarboxylate
OR5753-100G OR5753-25G OR5753-5G
APOSOR5753-100GEA 393 DKK
APOSOR5753-100G APOSOR5753-25G APOSOR5753-5G
Di-tert-butyl azodicarboxylat 98%
Di-tert-butyl azodicarboxylat
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₄
Smeltepunkt: 89…92 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00015001
CAS-nummer: 870-50-8
EINECS: 212-769-9