3-Mercaptohexyl acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Acetic Acid 3-Mercaptohexyl Ester
OR5751-1G OR5751-5G OR5751-10G
APOSOR5751-1GEA 393 DKK
APOSOR5751-1G APOSOR5751-5G APOSOR5751-10G
3-Mercaptohexyl acetate 95%
3-Mercaptohexyl acetate
Formel: C₈H₁₆O₂S
Molekylvægt: 176.27 g/mol
Kogepunkt: 240 °C/570mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00792516
CAS-nummer: 136954-20-6