2-Iodpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5750-100G OR5750-25G
APOSOR5750-100GEA 1700 DKK
APOSOR5750-100G APOSOR5750-25G
2-Iodpyridin 98%
2-Iodopyridine
Formel: C₅H₄IN
Kogepunkt: 52 °C/0,9mmHg
Massefylde: 1,928 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00464928
CAS-nummer: 5029-67-4