2-Amino-6-chlorpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5749-100G OR5749-25G
APOSOR5749-100GEA 676 DKK
APOSOR5749-100G APOSOR5749-25G
2-Amino-6-chlorpyridin 98%
2-Amino-6-chloropyridine
Formel: C₅H₅ClN₂
Smeltepunkt: 69…73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234068
CAS-nummer: 45644-21-1