2-Eethoxy-4-nitrobenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5746-25G OR5746-5G OR5746-100G
APOSOR5746-25GEA 1880 DKK
APOSOR5746-25G APOSOR5746-5G APOSOR5746-100G
2-Eethoxy-4-nitrobenzoesyre
2-Eethoxy-4-nitrobenzoesyre
Formel: C₉H₉NO₅
Smeltepunkt: 148…151 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683865
CAS-nummer: 2486-66-0