1-Methylpiperidine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5741-5G OR5741-1G OR5741-250MG
APOSOR5741-5GEA 1730 DKK
APOSOR5741-5G APOSOR5741-1G APOSOR5741-250MG
1-Methylpiperidine-3-carboxylic acid
1-Methylpiperidine-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₁₃NO₂
Smeltepunkt: 162…163 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08059558
CAS-nummer: 5657-70-5