2,3-Dichlorpropen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5736-100G OR5736-1KG OR5736-500G
APOSOR5736-100GEA 491 DKK
APOSOR5736-100G APOSOR5736-1KG APOSOR5736-500G
2,3-Dichlorpropen 97%
2,3-Dichloropropene
Formel: C₃H₄Cl₂
Kogepunkt: 94 °C
Smeltepunkt: –83 °C
Massefylde: 1,209 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 10 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000943
CAS-nummer: 78-88-6
UN nummer: 2047
ADR: 3,II