3-Brom-5-nitrobenzoesyre 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5735-1G OR5735-25G OR5735-5G
APOSOR5735-1GEA 164 DKK
APOSOR5735-1G APOSOR5735-25G APOSOR5735-5G
3-Brom-5-nitrobenzoesyre 95%
3-Brom-5-nitrobenzoesyre
Formel: C₇H₄BrNO₄
Smeltepunkt: 159…162 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00100098
CAS-nummer: 6307-83-1