2,4,6-Tribromtoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Methyl-2,4,6-tribromobenzene, 1,3,5-Tribromo-2-methylbenzene
OR5732-100G OR5732-25G OR5732-5G
APOSOR5732-100GEA 1400 DKK
APOSOR5732-100G APOSOR5732-25G APOSOR5732-5G
2,4,6-Tribromtoluen 98%
2,4,6-Tribromtoluen
Formel: C₇H₅Br₃
Kogepunkt: 290 °C
Smeltepunkt: 67…70 °C
Massefylde: 2,479 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013527
CAS-nummer: 6320-40-7
EINECS: 228-672-2