3-Bromo-N-ethylbenzenesulphonamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR5731-1G
OR5731-5G
APOSOR5731-1GEA
1280
DKK
APOSOR5731-1G
APOSOR5731-5G
3-Bromo-N-ethylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-ethylbenzenesulphonamide
Formel:
C₈H₁₀BrNO₂S Molekylvægt: 264.14 g/mol Smeltepunkt: 46…50 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07363819 CAS-nummer: 871269-07-7 |