2'-(Methylsulphonyl)acetanilide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-Acetyl-2-(methylsulphonyl)aniline
OR5729-1G OR5729-25G OR5729-5G
APOSOR5729-1GEA 164 DKK
APOSOR5729-1G APOSOR5729-25G APOSOR5729-5G
2'-(Methylsulphonyl)acetanilide
2'-(Methylsulphonyl)acetanilide
Formel: C₉H₁₁NO₃S
Molekylvægt: 213.26 g/mol
Smeltepunkt: 143.5…147.5 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01464107
CAS-nummer: 20628-27-7