3-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR5727-1G
OR5727-25G
OR5727-5G
APOSOR5727-1GEA
806
DKK
APOSOR5727-1G
APOSOR5727-25G
APOSOR5727-5G
3-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide
Formel:
C₉H₁₂BrNO₂S Smeltepunkt: 52…56 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07363820 CAS-nummer: 871269-08-8 |