3-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5726-1G OR5726-25G OR5726-5G
APOSOR5726-1GEA 505 DKK
APOSOR5726-1G APOSOR5726-25G APOSOR5726-5G
3-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide
Formel: C₈H₁₀BrNO₂S
Molekylvægt: 264.1395 g/mol
Smeltepunkt: 74…78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07363826
CAS-nummer: 153435-80-4