4-Chloropicolinamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR5724-100G
OR5724-25G
OR5724-5G
OR5724-1G
APOSOR5724-100GEA
2850
DKK
APOSOR5724-100G
APOSOR5724-25G
APOSOR5724-5G
APOSOR5724-1G
4-Chloropicolinamide 98%
4-Chloropicolinamide
Formel:
C₆H₅ClN₂O Smeltepunkt: 160…163 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01085339 CAS-nummer: 99586-65-9 |