N,N-Diethyl 3-boronobenzenesulphonamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5715-1G OR5715-5G
APOSOR5715-1GEA 1860 DKK
APOSOR5715-1G APOSOR5715-5G
N,N-Diethyl 3-boronobenzenesulphonamide 98%
N,N-Diethyl 3-boronobenzenesulphonamide
Formel: C₁₀H₁₆BNO₄S
Smeltepunkt: 120…123 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07363746
CAS-nummer: 871329-58-7