N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5714-1G OR5714-5G
APOSOR5714-1GEA 2130 DKK
APOSOR5714-1G APOSOR5714-5G
N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide 98%
N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide
Formel: C₈H₁₂BNO₄S
Smeltepunkt: 88…92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07363747
CAS-nummer: 871329-59-8