4-iod-2,5-xylenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Iodo-2,5-dimethylphenol, 2-Hydroxy-5-iodo-4-xylene, 5-Hydroxy-2-iodo-4-xylene, 2,5-Dimethyl-4-iodophenol
OR5710-1G OR5710-5G
APOSOR5710-1GEA 712 DKK
APOSOR5710-1G APOSOR5710-5G
4-iod-2,5-xylenol 98%
4-iod-2,5-xylenol
Formel: C₈H₉IO
Molekylvægt: 248.06 g/mol
Smeltepunkt: 95…97 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00219922
CAS-nummer: 114971-53-8