4-Bromo-N-(2-(TBDMSO)ethyl)benzenesulphonamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR5709-100G OR5709-25G OR5709-5G
APOSOR5709-100GEA 2800 DKK
APOSOR5709-100G APOSOR5709-25G APOSOR5709-5G
4-Bromo-N-(2-(TBDMSO)ethyl)benzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-(2-(TBDMSO)ethyl)benzenesulphonamide
Formel: C₁₄H₂₄BrNO₃SSi
Smeltepunkt: 32…36 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659896
CAS-nummer: 850429-52-6