1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR5704-1G OR5704-5G
APOSOR5704-1GEA 349 DKK
APOSOR5704-1G APOSOR5704-5G
1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine
Formel: C₁₁H₁₄BrNO₂S
Smeltepunkt: 91…93 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00194753
CAS-nummer: 834-66-2