4-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5700-1G OR5700-5G
APOSOR5700-1GEA 362 DKK
APOSOR5700-1G APOSOR5700-5G
4-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide 97%
4-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide
Formel: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00587586
CAS-nummer: 90944-62-0