4-Bromo-N-cyclopropylbenzenesulphonamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR5694-1G OR5694-5G
APOSOR5694-1GEA 578 DKK
APOSOR5694-1G APOSOR5694-5G
4-Bromo-N-cyclopropylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-cyclopropylbenzenesulphonamide
Formel: C₉H₁₀BrNO₂S
Molekylvægt: 276.1502 g/mol
Smeltepunkt: 110…112 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00463486
CAS-nummer: 331950-30-2