Ethyl-2-aminothiophene-3-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5684-1G OR5684-250MG
APOSOR5684-1GEA 437 DKK
APOSOR5684-1G APOSOR5684-250MG
Ethyl-2-aminothiophene-3-carboxylate 97%
Ethyl-2-aminothiophene-3-carboxylate
Formel: C₇H₉NO₂S
Smeltepunkt: 47…48 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01566303
CAS-nummer: 31891-06-2