Bis(3-pyridylmethyl)amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: alpha,alpha'-Iminodi(3-picoline), 3,3'-Dipicolylamine
OR5675-1G OR5675-250MG
APOSOR5675-1GEA 644 DKK
APOSOR5675-1G APOSOR5675-250MG
Bis(3-pyridylmethyl)amine
Bis(3-pyridylmethyl)amine
Formel: C₁₂H₁₃N₃
Molekylvægt: 199.26 g/mol
Kogepunkt: 168…170 °C/0.3mmHg
Massefylde: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00038043
CAS-nummer: 1656-94-6
EINECS: 216-753-5