5-Methyl-2-thiophenboronsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Methylthiophene-2-boronic acid, (5-Methylthiophen-2-yl)boronic acid
OR5665-1G OR5665-5G OR5665-25G
APOSOR5665-1GEA 164 DKK
APOSOR5665-1G APOSOR5665-5G APOSOR5665-25G
5-Methyl-2-thiophenboronsyre 97%
5-Methyl-2-thiophenboronsyre
Formel: C₅H₇BO₂S
Smeltepunkt: 160…165 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01318166
CAS-nummer: 162607-20-7