2-Morpholinoacetic acid hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5654-1G OR5654-10G OR5654-5G
APOSOR5654-1GEA 164 DKK
APOSOR5654-1G APOSOR5654-10G APOSOR5654-5G
2-Morpholinoacetic acid hydrochloride
2-Morpholinoacetic acid hydrochloride
Formel: C₆H₁₂ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03540888
CAS-nummer: 89531-58-8