Piperidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5652-1G OR5652-250MG
APOSOR5652-1GEA 218 DKK
APOSOR5652-1G APOSOR5652-250MG
Piperidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Piperidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Formel: C₇H₁₄ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01701566
CAS-nummer: 3235-68-5