2,3-Dimethyl-5-nitroindol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5638-250MG OR5638-5G
APOSOR5638-250MGEA 0 DKK
APOSOR5638-250MG APOSOR5638-5G
2,3-Dimethyl-5-nitroindol
2,3-Dimethyl-5-nitroindole
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Smeltepunkt: 184…192 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00022708
CAS-nummer: 21296-94-6
EINECS: 244-321-6