trans-4-Aminocyclohexanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5631-25G OR5631-100G OR5631-500G
APOSOR5631-25GEA 1260 DKK
APOSOR5631-25G APOSOR5631-100G APOSOR5631-500G
trans-4-Aminocyclohexanol 97%
trans-4-Aminocyclohexanol
Formel: C₆H₁₃NO
Kogepunkt: 124 °C/14mmHg
Smeltepunkt: 108…113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067698
CAS-nummer: 27489-62-9
EINECS: 249-492-8
UN nummer: 3259
ADR: 8,III