2,4-Thiazolidindion 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,3-Thiazolidine-2,4-dione
OR5630-100G OR5630-1KG OR5630-500G
APOSOR5630-100GEA 985 DKK
APOSOR5630-100G APOSOR5630-1KG APOSOR5630-500G
2,4-Thiazolidindion 98%
2,4-Thiazolidindion
Formel: C₃H₃NO₂S
Kogepunkt: 178…179 °C/19mmHg
Smeltepunkt: 125…127 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005478
CAS-nummer: 2295-31-0
EINECS: 218-941-2