Tetrahydropyran-2-methanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
2-Hydroxymethyltetrahydropyran, 2-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran
OR5628-5G
OR5628-25G
APOSOR5628-5GEA
414
DKK
APOSOR5628-5G
APOSOR5628-25G
Tetrahydropyran-2-methanol 98%
Tetrahydropyran-2-methanol
Formel:
C₆H₁₂O₂ Molekylvægt: 116.16 g/mol Kogepunkt: 186…189 °C Massefylde: 1.027 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: >76 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006624 CAS-nummer: 100-72-1 |