3-Brom-5-nitrotoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzene
OR5626-25G OR5626-5G OR5626-100G
APOSOR5626-25GEA 284 DKK
APOSOR5626-25G APOSOR5626-5G APOSOR5626-100G
3-Brom-5-nitrotoluen 98%
3-Brom-5-nitrotoluen
Formel: C₇H₆BrNO₂
Kogepunkt: 269…270 °C
Smeltepunkt: 81…84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659815
CAS-nummer: 52488-28-5
EINECS: 257-955-3