Methyl-2-boc-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 2-Boc-aminothiazole-4-carboxylate, Methyl 2-amino-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2-BOC protected
OR5619-1G OR5619-5G
APOSOR5619-1GEA 502 DKK
APOSOR5619-1G APOSOR5619-5G
Methyl-2-boc-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Methyl-2-boc-aminothiazole-4-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₄S
Smeltepunkt: 156…160 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06659910
CAS-nummer: 850429-62-8