3-Amino-5-tert-butylisoxazol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5616-100G OR5616-25G OR5616-5G
APOSOR5616-100GEA 2410 DKK
APOSOR5616-100G APOSOR5616-25G APOSOR5616-5G
3-Amino-5-tert-butylisoxazol 97%
3-Amino-5-tert-butylisoxazol
Formel: C₇H₁₂N₂O
Molekylvægt: 140.19 g/mol
Smeltepunkt: 110…113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00055620
CAS-nummer: 55809-36-4