Methyl-2-amino-5-bromothiazole-4-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 2-amino-5-bromothiazole-4-carboxylate
OR5615-1G OR5615-5G
APOSOR5615-1GEA 164 DKK
APOSOR5615-1G APOSOR5615-5G
Methyl-2-amino-5-bromothiazole-4-carboxylate 95%
Methyl-2-amino-5-bromothiazole-4-carboxylate
Formel: C₅H₅BrN₂O₂S
Smeltepunkt: 157…159 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00137990
CAS-nummer: 850429-60-6