Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5612-1G OR5612-5G OR5612-25G
APOSOR5612-1GEA 164 DKK
APOSOR5612-1G APOSOR5612-5G APOSOR5612-25G
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-2-aminothiazole-5-carboxylate
Formel: C₆H₈N₂O₂S
Smeltepunkt: 159…163 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00602139
CAS-nummer: 32955-21-8