Ethyl-2-amino-5-oxazolecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5611-5G OR5611-1G OR5611-250MG
APOSOR5611-5GEA 603 DKK
APOSOR5611-5G APOSOR5611-1G APOSOR5611-250MG
Ethyl-2-amino-5-oxazolecarboxylate
Ethyl-2-amino-5-oxazolecarboxylate
Formel: C₆H₈N₂O₃
Smeltepunkt: 151…153 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06657433
CAS-nummer: 113853-16-0