3-Aminoisoxazol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5608-5G OR5608-1G
APOSOR5608-5GEA 327 DKK
APOSOR5608-5G APOSOR5608-1G
3-Aminoisoxazol 95%
3-Aminoisoxazole
Formel: C₃H₄N₂O
Kogepunkt: 226…228 °C
Massefylde: 1,138 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00038814
CAS-nummer: 1750-42-1