Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5606-1G OR5606-5G OR5606-25G
APOSOR5606-1GEA 644 DKK
APOSOR5606-1G APOSOR5606-5G APOSOR5606-25G
Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester 98%
Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₆H₈N₂O₂
Smeltepunkt: 160…162 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07363812
CAS-nummer: 23785-21-9