2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR5604-10G OR5604-25G
APOSOR5604-10GEA 710 DKK
APOSOR5604-10G APOSOR5604-25G
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole 98%
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
Formel: C₉H₇ClN₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047058
CAS-nummer: 2103-99-3