2-(4-Bromophenylsulphonamido)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR5595-25G OR5595-5G
APOSOR5595-25GEA 2060 DKK
APOSOR5595-25G APOSOR5595-5G
2-(4-Bromophenylsulphonamido)acetic acid 98%
2-(4-Bromophenylsulphonamido)acetic acid
Formel: C₈H₈BrNO₄S
Smeltepunkt: 194…196 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01935943
CAS-nummer: 13029-73-7