3-(4-sulphamoylphenyl)propionic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(4-sulphamoylphenyl)propanoic acid
OR5594-1G OR5594-5G
APOSOR5594-1GEA 275 DKK
APOSOR5594-1G APOSOR5594-5G
3-(4-sulphamoylphenyl)propionic acid 98%
3-(4-sulphamoylphenyl)propionic acid
Formel: C₉H₁₁NO₄S
Molekylvægt: 229.26 g/mol
Smeltepunkt: 164…166 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659895
CAS-nummer: 90610-69-8