2-Brom-4-thiazolcarboxylsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR5590-25G
OR5590-5G
APOSOR5590-25GEA
4910
DKK
APOSOR5590-25G
APOSOR5590-5G
2-Brom-4-thiazolcarboxylsyre
2-Brom-4-thiazolcarboxylsyre
Formel:
C₄H₂BrNO₂S Smeltepunkt: 212…214 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04115729 CAS-nummer: 5198-88-9 |