1H-Imidazole-4-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Imidazole-4-carboxylic acid
OR5585-1G OR5585-25G OR5585-5G
APOSOR5585-1GEA 164 DKK
APOSOR5585-1G APOSOR5585-25G APOSOR5585-5G
1H-Imidazole-4-carboxylic acid 95%
1H-Imidazole-4-carboxylic acid
Formel: C₄H₄N₂O₂
Smeltepunkt: 264…266 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082203
CAS-nummer: 1072-84-0
EINECS: 214-017-8