6-Acetylaminonicotinic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5583-1G OR5583-250MG OR5583-5G
APOSOR5583-1GEA 349 DKK
APOSOR5583-1G APOSOR5583-250MG APOSOR5583-5G
6-Acetylaminonicotinic acid 95%
6-Acetylaminonicotinic acid
Formel: C₈H₈N₂O₃
Smeltepunkt: 276…278 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00129118
CAS-nummer: 21550-48-1