Ethyl-2-aminoisonicotinate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5579-1G OR5579-10G OR5579-5G
APOSOR5579-1GEA 164 DKK
APOSOR5579-1G APOSOR5579-10G APOSOR5579-5G
Ethyl-2-aminoisonicotinate 97%
Ethyl-2-aminoisonicotinate
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03791260
CAS-nummer: 13362-30-6