2-Hydroxythiophenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: o-Hydroxythiophenol, 2-Hydroxyphenyl mercaptan, 2-Hydroxybenzene-1-thiol, 1-Hydroxy-2-mercaptobenzene, 2-Mercaptophenol, 2-Hydroxybenzenethiol
OR5576-25G OR5576-5G
APOSOR5576-25GEA 3170 DKK
APOSOR5576-25G APOSOR5576-5G
2-Hydroxythiophenol 98%
2-Hydroxythiophenol
Formel: C₆H₆OS
Kogepunkt: 217 °C
Smeltepunkt: 19 °C
Massefylde: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040447
CAS-nummer: 1121-24-0
EINECS: 214-326-8
UN nummer: 2922
ADR: 8+6.1,III