2-Hydroxy-3-nitro-5-picolin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Methyl-3-nitro-2-pyridone, 2-Hydroxy-5-methyl-3-nitropyridine, 6-Hydroxy-5-nitro-3-picoline, 5-Methyl-3-nitro-2-pyridinol, 5-Methyl-3-nitro-2(1H)-pyridone
OR5572-5G OR5572-1G
APOSOR5572-5GEA 208 DKK
APOSOR5572-5G APOSOR5572-1G
2-Hydroxy-3-nitro-5-picolin 98%
2-Hydroxy-3-nitro-5-picolin
Formel: C₆H₆N₂O₃
Smeltepunkt: 179 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02070021
CAS-nummer: 7464-14-4